SRP0227
SMURF1 Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
E3 ubiquitin ligase SMURF1, KIAA1625, SMAD specific E3 ubiquitin protein ligase 1
About This Item
fonte biológica
human
recombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Ensaio
≥80% (SDS-PAGE)
forma
aqueous solution
atividade específica
≥0.0055 pmol/min-μg
peso molecular
70 kDa
embalagem
pkg of 20 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentração
>0.02 mg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... SMURF1(57154)
Descrição geral
Aplicação
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo