SRP0200
Peroxiredoxin I (K197Q) human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
NKEF-A, Natural killer cell-enhancing factor A, Proliferation-associated gene A (PAGA), TDPX2, Thioredoxin peroxidase 2
About This Item
fonte biológica
human
recombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Ensaio
≥80% (SDS-PAGE)
Formulário
aqueous solution
peso molecular
23 kDa
embalagem
pkg of 100 μg
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... PRDX1(5052)
Descrição geral
Aplicação
forma física
Nota de preparo
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)