SRP0134
EZH2/EED/SUZ12/RbAp48/AEBP2 human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells
Sinônimo(s):
ENX-1, EZH2, Enhancer of zeste homolog 2, KMT6A, Lysine N-methyltransferase 6A
About This Item
fonte biológica
human
recombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Ensaio
≥80% (SDS-PAGE)
Formulário
aqueous solution
peso molecular
48 kDa (RbAp48)
51 kDa (EED)
53 kDa (AEBP2)
86 kDa (EZH2)
87 kDa (SUZ12)
embalagem
pkg of 50 μg
concentração
>0.02 mg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... EZH2(2146)
Descrição geral
Aplicação
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
EZH2-EED Interaction of Polycomb Repressive Complex 2