SRP0127
DNMT2 Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
DNA (cytosine-5-)-methyltransferase 2, PUMET, RNMT1, tRNA (cytosine-5-)-methyltransferas, tRNA aspartic acid methyltransferase 1
About This Item
fonte biológica
human
recombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Ensaio
≥80% (SDS-PAGE)
Formulário
aqueous solution
peso molecular
71 kDa
embalagem
pkg of 10 μg
concentração
>0.02 mg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... TRDMT1(1787)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)