Documentos Principais
SML4104
Tomatine
new
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
(3β,5α,22β,25S)-Spirosolan-3-yl O-β-D-glucopyranosyl-(1→2)-O-[β-D-xylopyranosyl-(1→3)]-O-β-D-glucopyranosyl-(1→4)-β-D-galactopyranoside, Lycopersicin, NSC 234440, NSC 9223, Spirosolane, α-Tomatine, alpha-tomatine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C50H83NO21
Número CAS:
Peso molecular:
1034.19
Código UNSPSC:
12352200
fonte biológica
tomato
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
N1[C@]2(O[C@@H]3[C@@H]([C@@]4([C@H]([C@H]5[C@@H]([C@@]6([C@H](C[C@H](CC6)O[C@@H]7O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]7O)O)O[C@@H]8O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]8O[C@@H]%10O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]%10O)O)O)CO)O[C@@H]9OC[C@H]([C@@H]([C@H]9O)O)O)O)CO)CO)CC5)C)CC4)C3)C)[
C[C@@H]1[C@@]2(O[C@]3([H])[C@@]1([H])[C@]4(CC[C@]5([H])[C@@]6([C@@](C[C@@H](O[C@@H]7O[C@@H]([C@H](O[C@@H]8O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]9OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]9O)[C@H]8O[C@H]%10[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O%10)[C@@H]([C@H]7O)O)CO)CC6)([H])CC[C@
chave InChI
REJLGAUYTKNVJM-SGXCCWNXSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Phytochemical from tomatoes; protects the plant from microbes; induces apoptosis in cancer cell lines.
Tomatine (Lycopersicin) is a natural glycoalkaloid from tomatoes that exhibits fungicidal, antimicrobial, and insecticidal properties. Tomatine induces apoptosis in cancer cell lines.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)