Key Documents
SML3901
Sigma-Aldrich
Crenolanib trifluoroacetate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-[2-[5-[(3-Methyloxetan-3-yl)methoxy]benzimidazol-1-yl]quinolin-8-yl]piperidin-4-amine trifluoroacetate, 1-[2-[5-[(3-methyl-3-oxetanyl)methoxy]-1H-benzimidazol-1-yl]-8-quinolinyl]-4-piperidinamine trifluoroacetate, ARO 00 trifluoroacetate2, CP 868596 trifluoroacetate, CP868596 trifluoroacetate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H29N5O2 · xC2HF3O2
Peso molecular:
443.54 (free base basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
Crenolanib is an orally bioavailable, potent and selective platelet-derived growth factor receptor (PDGFR) tyrosine kinase inhibitor. Also crenolanib potently inhibits FLT3.
Atenção
Hygroscopic
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3