SML3802
ARN-3236
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-(2,4-Dimethoxyphenyl)-4-(3-thienyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine, 3-(2,4-Dimethoxyphenyl)-4-(thiophen-3-yl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin, ARN 3236, ARN3236
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[s]1cc(cc1)c2c3c([nH]cc3c4c(cc(cc4)OC)OC)ncc2
InChI
1S/C19H16N2O2S/c1-22-13-3-4-15(17(9-13)23-2)16-10-21-19-18(16)14(5-7-20-19)12-6-8-24-11-12/h3-11H,1-2H3,(H,20,21)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)