SML3697
Anagliptin
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(S)-N-(2-(2-(2-Cyanopyrrolidin-1-yl)-2-oxoethylamino)-2-methylpropyl)-2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxamide, N-[2-({2-[(2S)-2-Cyanopyrrolidine-1-yl]-2-oxoethyl}amino)-2-methylpropyl]-2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxamide, SK 0403, SK-0403, SK0403
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
[n]21nc(cc2ncc(c1)C(=O)NCC(NCC(=O)N3[C@@H](CCC3)C#N)(C)C)C
InChI
1S/C19H25N7O2/c1-13-7-16-21-9-14(11-26(16)24-13)18(28)22-12-19(2,3)23-10-17(27)25-6-4-5-15(25)8-20/h7,9,11,15,23H,4-6,10,12H2,1-3H3,(H,22,28)/t15-/m0/s1
chave InChI
LDXYBEHACFJIEL-HNNXBMFYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)