Key Documents
SML3695
Sigma-Aldrich
Sabutoclax
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(1R)-1,1′,6,6′,7,7′-Hexahydroxy-3,3′-dimethyl-N5,N5′-bis[(2R)-2-phenylpropyl]-[2,2′-binaphthalene]-5,5′-dicarboxamide, (RS)-1,1′,6,6′,7,7′-Hexahydroxy-3,3′-dimethyl-N5-((R)-2-phenylpropyl)-N5′-((R)-2-phenylpropyl)-2,2′-binaphthyl-5,5′-dicarboxamide, BI-97C1, BI97C1
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C42H40N2O8
Número CAS:
Peso molecular:
700.78
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C1=C(O)C(O)=CC2=C(O)C(C3=C(C)C=C4C(C(NC[C@@H](C5=CC=CC=C5)C)=O)=C(O)C(O)=CC4=C3O)=C(C)C=C12)NC[C@@H](C6=CC=CC=C6)C
Ações bioquímicas/fisiológicas
Potent inhibitor against antiapoptotic Bcl-2 family proteins (Bcl-xL, Bcl-2, Mcl-1, Bfl-1) with anti-cancer efficacy in cultures and in vivo.
Sabutoclax (BI-97C1) is a potent inhibitor against antiapoptotic Bcl-2 family proteins (IC50 in nM against BH3 peptide binding = 310/Bcl-xL, 320/Bcl-2, 200/Mcl-1, 620/Bfl-1) that induces apoptosis in cancer cultures (EC50 in nM = 49/BP3, 130/PC3, 420/H460) with little cytotoxicity against bax-/-bak-/- cells. Sabutoclax anti-tumore efficacy in vivo, including a Bcl-2 transgenic model (42 mg/kg i.p. in mice expressing human Bcl-2 in splenic B-cells) and a M2182 prostate cancer xenograft model (1,3, 5 mg/kg q.o.d. i.p. in mice).
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3