Documentos Principais
SML3450
Sigma-Aldrich
PA-8
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-​Amino-​5,​8-​dihydro-​5-​[3-​methoxy-​4-​(2-​propen-​1-​yloxy)​phenyl]​-pyrido[2,​3-​d]​pyrimidine-​4,​7(3H,​6H)​-​dione, PA 8
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H18N4O4
Número CAS:
Peso molecular:
342.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
PA-8 is a potent and selective PACAP type I (PAC1) receptor agonist that inhibits the phosphorylation of CREB induced by PACAP in PAC1- receptor-expressing CHO cells. PA-8 blocks PACAP-induced aversive responses and mechanical allodynia in mice.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3