Documentos Principais
SML3349
Sigma-Aldrich
SGC8158N
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
9-((3aR,4R,6S,6aS)-6-(((4-(((4’-Chloro-[1,1’-biphenyl]-3-yl)methyl)amino)butyl)thio)methyl)-2,2-dimethyltetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-yl)-9H-purin-6-amine, 9-((3aR,4R,6S,6aS)-6-((4-((4’-Chlorobiphenyl-3-yl)methylamino)butylthio)methyl)-2,2-dimethyltetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-yl)-9H-purin-6-amine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C30H35ClN6O3S
Peso molecular:
595.16
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC1=CC=C(C2=CC(CNCCCCSC[C@@H]3[C@@H]4[C@H]([C@H](N5C6=C(C(N)=NC=N6)N=C5)O3)OC(C)(O4)C)=CC=C2)C=C1
Ações bioquímicas/fisiológicas
SGC8158N is a negative control probe for selective and cell-active PRMT7 inhibitor SGC8158.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3