Documentos Principais
SML3347
Sigma-Aldrich
NPSP795 hydrochloride
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
(R)-3-(4-Cyano-3-(3-((1-(2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)-2-methylpropan-2-yl)amino)-2-hydroxypropoxy)phenyl)propanoic acid hydrochloride, 4-Cyano-3-[(2R)-3-[[2-(2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)-1,1-dimethylethyl]amino]-2-hydroxypropoxy]benzenepropanoic acid hydrochloride, SB-423562 hydrochloride, SHP635
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H32N2O4 · xHCl
Peso molecular:
436.54 (free base basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
41121801
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(O)CCC1=CC=C(C#N)C(OC[C@H](O)CNC(C)(C)CC2CC3=C(C=CC=C3)C2)=C1
Ações bioquímicas/fisiológicas
NPSP795 is a calcium-sensing receptor negative allosteric modulator (CaSR NAMs). NPSP795 suppress airway hyperresponsiveness and inflammation in human cells and murine asthma surrogates. It does not alter blood pressure, heart rate or serum calcium concentrations.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3