SML3304
TP-040n
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-(4-Methyl-1-piperazinyl)-N-(2-phenylethyl)-2-pyrimidinamine
About This Item
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN1CCN(C2=CC=NC(NCCC3=CC=CC=C3)=N2)CC1
InChI
1S/C17H23N5/c1-21-11-13-22(14-12-21)16-8-10-19-17(20-16)18-9-7-15-5-3-2-4-6-15/h2-6,8,10H,7,9,11-14H2,1H3,(H,18,19,20)
chave InChI
BNXNWRSVYQHTOH-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)