SML2797
UNBS5162
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-[2-[2-(Dimethylamino)ethyl]-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-benz[de]isoquinolin-5-yl]urea, UNBS 5162, [2-[2-(Dimethylamino)ethyl]-1,3-dioxobenzo[de]isoquinolin-5-yl]urea
About This Item
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[n]1([c](c2c3c([c]1=O)cccc3cc(c2)NC(=O)N)=O)CCN(C)C
InChI
1S/C17H18N4O3/c1-20(2)6-7-21-15(22)12-5-3-4-10-8-11(19-17(18)24)9-13(14(10)12)16(21)23/h3-5,8-9H,6-7H2,1-2H3,(H3,18,19,24)
chave InChI
WCKZRLOUKYFJDY-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)