Documentos Principais
SML2751
Sigma-Aldrich
UCSF7447
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-Bromo-4-chloro-N-[3-(1H-1,2,4-triazol-5-yl)phenyl]-benzenemethanamine, ZINC555417447
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H12BrClN4
Número CAS:
Peso molecular:
363.64
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Brc1c(ccc(c1)Cl)CNc2cc(ccc2)c3[nH]ncn3
InChI
1S/C15H12BrClN4/c16-14-7-12(17)5-4-11(14)8-18-13-3-1-2-10(6-13)15-19-9-20-21-15/h1-7,9,18H,8H2,(H,19,20,21)
chave InChI
QPTCYEYTAWEZNT-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
UCSF7447 (ZINC555417447) brain permeable, potent and selective inverse agonist of both human and mouse melatonin MT1 receptor, which decelerates re-entrainment in mouse model of east-bound jetlag. Unexpectedly UCSF7447 advances the phase of the mouse circadian clock when administer at dusk.
brain permeable, potent and selective inverse agonist of both human and mouse melatonin MT1 receptor
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)