SML2732
DO34
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(2-Benzyl-4-{[(2-methyl-2-propanyl)oxy]carbonyl}piperazinyl){4-[(4-trifluoromethoxy)phenyl]-1H-1,2,3-triazol-1-yl}methanone, 3-(Phenylmethyl)-4-[[4-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-1H-1,2,3-triazol-1-yl]carbonyl]-1-piperazinecarboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(N1CCN(CC1CC2=CC=CC=C2)C(OC(C)(C)C)=O)N3N=NC(C4=CC=C(C=C4)OC(F)(F)F)=C3
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3