SML2667
AC261066
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-[4-(2-Butoxyethoxy)-5-methyl-2-thiazolyl]-2-fluorobenzoic acid, AC 261066, AC-261066
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C17H20FNO4S/c1-3-4-7-22-8-9-23-15-11(2)24-16(19-15)12-5-6-13(17(20)21)14(18)10-12/h5-6,10H,3-4,7-9H2,1-2H3,(H,20,21)
chave InChI
HSAOETBFVAWNRP-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3