Documentos Principais
SML2535
Sigma-Aldrich
MRK-740
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-(3-(3,5-Dimethoxy-phenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl)-1-methyl-9-(2-methyl-pyridin-4-yl)-1,4,9-triaza-spiro[5.5]undecane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H32N6O3
Número CAS:
Peso molecular:
464.56
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN1CCN(C2=NC(C3=CC(OC)=CC(OC)=C3)=NO2)CC14CCN(C5=CC(C)=NC=C5)CC4
InChI
1S/C25H32N6O3/c1-18-13-20(5-8-26-18)30-9-6-25(7-10-30)17-31(12-11-29(25)2)24-27-23(28-34-24)19-14-21(32-3)16-22(15-19)33-4/h5,8,13-16H,6-7,9-12,17H2,1-4H3
chave InChI
NZYTZRHHBAJPKN-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
MRK-740 is a cell penetrant, potent and selective inhibitor of PRDM9 that inhibits methylation of H3K4 in cells.
cell penetrant, potent and selective inhibitor of PRDM9
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Abdellah Allali-Hassani et al.
Nature communications, 10(1), 5759-5759 (2019-12-19)
PRDM9 is a PR domain containing protein which trimethylates histone 3 on lysine 4 and 36. Its normal expression is restricted to germ cells and attenuation of its activity results in altered meiotic gene transcription, impairment of double-stranded breaks and