SML2466
OXFBD04
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-(3,5-dimethylisoxazol-4-yl)-5-(hydroxy(pyridin-3-yl)methyl)phenol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=NOC(C)=C1C2=CC(C(O)C3=CN=CC=C3)=CC(O)=C2
chave InChI
RFDVEAHRRMEOHK-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)