Documentos Principais
SML2353
Sigma-Aldrich
GPR39-C3
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-[3-Chloro-4-[[[2-(methylamino)-6-(2-pyridinyl)-4-pyrimidinyl]amino]methyl]phenyl]methanesulfonamide, TC G-1008, TC-G-1008
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H19ClN6O2S
Número CAS:
Peso molecular:
418.90
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CNC1=NC(C2=CC=CC=N2)=CC(NCC3=C(Cl)C=C(NS(C)(=O)=O)C=C3)=N1
InChI
1S/C18H19ClN6O2S/c1-20-18-23-16(15-5-3-4-8-21-15)10-17(24-18)22-11-12-6-7-13(9-14(12)19)25-28(2,26)27/h3-10,25H,11H2,1-2H3,(H2,20,22,23,24)
chave InChI
DRSZMILOMUPIBJ-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
GPR39-C3 (TC-G-1008) is an orally available, potent and selective potent agonist of GPR39 that increases GLP-1 secretion in mice. GPR39-C3 exhibits showing an antidepressant-like effect in the forced swim test in mice.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3