SML2117
TCS-1102
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
BBAC, (2S)-N-[1,1′-Biphenyl]-2-yl-1-[2-[(1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)thio]acetyl]-2-pyrrolidinecarboxamide, DORA-1, N-(1,1′-Biphenyl-2-yl)-1-{[(1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)thio]acetyl}-L-prolinamide, TCS 1102, TCS1102, (2S)-N-[1,1′-Biphenyl]-2-yl-1-[2-[(1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)thio]acetyl]-2-pyrrolidinecarboxamide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN1C2=CC=CC=C2N=C1SCC(N3CCC[C@H]3C(NC4=CC=CC=C4C5=CC=CC=C5)=O)=O
InChI
1S/C27H26N4O2S/c1-30-23-15-8-7-14-22(23)29-27(30)34-18-25(32)31-17-9-16-24(31)26(33)28-21-13-6-5-12-20(21)19-10-3-2-4-11-19/h2-8,10-15,24H,9,16-18H2,1H3,(H,28,33)/t24-/m0/s1
chave InChI
YSBGRVXJEMSEQY-DEOSSOPVSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)