SML1907
ESI-05
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1,3,5-Trimethyl-2-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-benzene, Mesityl (4-methylphenyl) sulfone
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CC=C(S(C2=C(C)C=C(C)C=C2C)(=O)=O)C=C1
InChI
1S/C16H18O2S/c1-11-5-7-15(8-6-11)19(17,18)16-13(3)9-12(2)10-14(16)4/h5-10H,1-4H3
chave InChI
CGPHOZWFSFNOEQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3