SML1883
AR231453
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
AR231453, (2-Fluoro-4-methanesulfonylphenyl)-(6-[4-(3-isopropyl-[1,2,4]oxadiazol-5-yl)-piperidin-1-yl]-5-nitropyrimidin-4-yl)amine, AR-231,453, N-(2-Fluoro-4-(methylsulfonyl)phenyl)-6-(4-(3-isopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)piperidin-1-yl)-5-nitropyrimidin-4-amine
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C1=NOC(C(CC2)CCN2C(N=CN=C3NC4=CC=C(C=C4F)S(=O)(C)=O)=C3[N+]([O-])=O)=N1
InChI
1S/C21H24FN7O5S/c1-12(2)18-26-21(34-27-18)13-6-8-28(9-7-13)20-17(29(30)31)19(23-11-24-20)25-16-5-4-14(10-15(16)22)35(3,32)33/h4-5,10-13H,6-9H2,1-3H3,(H,23,24,25)
chave InChI
DGBKNTVAKIFYNU-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3