Documentos Principais
SML1672
Sigma-Aldrich
JT010
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-Chloro-N-(4-(4-methoxyphenyl)thiazol-2-yl)-N-(3-methoxypropyl)-acetamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H19ClN2O3S
Número CAS:
Peso molecular:
354.85
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(N(C1=NC(C2=CC=C(OC)C=C2)=CS1)CCCOC)CCl
Ações bioquímicas/fisiológicas
JT010 is a non-cytotoxic and highly stable (>90% remains after 2 h in 1 mM DTT or 2-mercaptoethanol) chloroacetamido warhead-carrying thiazole derivative that acts as a potent and TRPA1-selective channel activator via covalent modification of TRPA1 active site Cys621. JT0101 stimulates calcium influx in TRPA1-transfected HEK293 cells in a dose-dependent manner (EC50 = 650 pM) with excellent selectivity over TRPV1, TRPV3, TRPV4, TRPM2, TRPM8, and TRPC5 channels (EC50 >1 μM).
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3