Documentos Principais
SML1611
Sigma-Aldrich
Lafutidine
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(Z)-2-((Furan-2-ylmethyl)sulfinyl)-N-(4-((3-(piperidin-1-ylmethyl)pyridin-2-yl)oxy)but-2-en-1-yl)acetamide, 2-[(2-Furanylmethyl)sulfinyl]-N-[(2Z)-4-[[4-(1-piperidinylmethyl)-2-pyridinyl]oxy]-2-buten-1-yl]-acetamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H29N3O4S
Número CAS:
Peso molecular:
431.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CS(CC1=CC=CO1)=O)NC/C=C\COC2=NC=CC(CN3CCCCC3)=C2
InChI
1S/C22H29N3O4S/c26-21(18-30(27)17-20-7-6-14-28-20)23-9-2-5-13-29-22-15-19(8-10-24-22)16-25-11-3-1-4-12-25/h2,5-8,10,14-15H,1,3-4,9,11-13,16-18H2,(H,23,26)/b5-2-
chave InChI
KMZQAVXSMUKBPD-DJWKRKHSSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Lafutidine is a second generation H2 histamine receptor antagonist. Lafutidine has been used clinically to treat ulcers and gastro-esophageal reflux disease (GERD). Lafutidine has also been investigated as a treatment against peripheral neuropathy and for its protective stomach effects during cancer chemotherapies and long term ibuprofen use.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1