Documentos Principais
SML1245
Sigma-Aldrich
ML396
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-(3-Chloro-4-((5-chloropyridin-2-yl)oxy)phenyl)picolinamide, VU0422288
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H11Cl2N3O2
Número CAS:
Peso molecular:
360.19
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
, white to yellow to brown
solubilidade
DMSO: 25 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(NC1=CC=C(OC2=NC=C(Cl)C=C2)C(Cl)=C1)C3=NC=CC=C3
InChI
1S/C17H11Cl2N3O2/c18-11-4-7-16(21-10-11)24-15-6-5-12(9-13(15)19)22-17(23)14-3-1-2-8-20-14/h1-10H,(H,22,23)
chave InChI
MZRLPXFGQKQHST-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
ML396 is a potent positive allosteric modulator or metabotropic glutamate receptors group III (mGlu group III PAM). ML396 was used to study the biology of mGlu7.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3