Key Documents
SML1174
Sigma-Aldrich
ML120B
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
MLN120B, N-(6-Chloro-7-methoxy-9H-pyrido[3,4-b]indol-8-yl)-2-methyl-3-pyridinecarboxamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H15ClN4O2
Número CAS:
Peso molecular:
366.80
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C19H15ClN4O2/c1-10-11(4-3-6-22-10)19(25)24-17-16-13(8-14(20)18(17)26-2)12-5-7-21-9-15(12)23-16/h3-9,23H,1-2H3,(H,24,25)
chave InChI
ZNOLRTPMNMPLHY-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
ML120B is a potent inhibitor of IKK-2 (IC50 = 60 nM). ML120B is orally bioavailable, and inhibits paw swelling, bone and cartilage degradation, and weight loss in rat adjuvant-induced arthritis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Pengfei Wang et al.
Aging, 11(18), 7402-7415 (2019-09-27)
Chemokines play a key role in post-traumatic inflammation and secondary injury after spinal cord injury (SCI). CCL28, the chemokine CC-chemokine ligand 28, is involved in the epithelial and mucosal immunity. However, whether CCL28 participates in the physiopathologic processes after SCI