SML1095
PKI-166
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(R)-4-[4-[(1-Phenylethyl)amino]-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-6-yl]-phenol, (R)-6-(4-Hydroxyphenyl)-4-[(1-phenylethyl)amino]-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 4-[4-(((R)-1-Phenylethyl)amino)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-6-yl]phenol, 4-[4-[[(1R)-1-Phenylethyl]amino]-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-6-yl]-phenol (9CI), CID 6918403, PKI 166, PKI166
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(C=C1)=CC=C1C2=CC3=C(N2)N=CN=C3N[C@H](C)C4=CC=CC=C4
InChI
1S/C20H18N4O/c1-13(14-5-3-2-4-6-14)23-19-17-11-18(24-20(17)22-12-21-19)15-7-9-16(25)10-8-15/h2-13,25H,1H3,(H2,21,22,23,24)/t13-/m1/s1
chave InChI
XRYJULCDUUATMC-CYBMUJFWSA-N
Informações sobre genes
human ... EGFR(1956)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)