SML0760
WIKI4
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-[3-[[4-(4-Methoxyphenyl)-5-(4-pyridinyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]thio]propyl]-1Hbenz[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione
About This Item
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C29H23N5O3S/c1-37-22-11-9-21(10-12-22)34-26(20-13-15-30-16-14-20)31-32-29(34)38-18-4-17-33-27(35)23-7-2-5-19-6-3-8-24(25(19)23)28(33)36/h2-3,5-16H,4,17-18H2,1H3
chave InChI
RNUXIZKXJOGYQP-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Conteúdo relacionado
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.