SML0645
Iomazenil
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
Ethyl 7-iodo-5,6-dihydro-5-methyl-6-oxo-4H-midazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylate, Ro 16-0154
About This Item
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C15H14IN3O3/c1-3-22-15(21)13-11-7-18(2)14(20)12-9(16)5-4-6-10(12)19(11)8-17-13/h4-6,8H,3,7H2,1-2H3
chave InChI
FRIZVHMAECRUBR-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
We offer many products related to GABAA receptors for your research needs.