SML0414
NCX 4040
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-(Acetyloxy)benzoic acid 4-(nitroxymethyl)phenyl ester, NO-aspirin
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
protect from light
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)Oc2ccc(CO[N+]([O-])=O)cc2
InChI
1S/C16H13NO7/c1-11(18)23-15-5-3-2-4-14(15)16(19)24-13-8-6-12(7-9-13)10-22-17(20)21/h2-9H,10H2,1H3
chave InChI
CTHNKWFUDCMLIQ-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
Sigma-Aldrich offers many products related to nitric oxide synthases for your research needs.