SML0270
NSC 632839
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3,5-Bis[(4-methylphenyl)methylene]-4-piperidone hydrochloride, 4-Piperidione,3,5-bis[(4-methylphenyl)methylene] hydrochloride, F6
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
faintly yellow to dark yellow
solubilidade
DMSO: ≥2 mg/mL (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cc1ccc(cc1)\C=C2/CNC\C(=C/c3ccc(C)cc3)C2=O
InChI
1S/C21H21NO.ClH/c1-15-3-7-17(8-4-15)11-19-13-22-14-20(21(19)23)12-18-9-5-16(2)6-10-18;/h3-12,22H,13-14H2,1-2H3;1H/b19-11+,20-12+;
chave InChI
ZOKZLTXPTLIWOJ-BYCVLTJGSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3