SML0010
LY-334370 hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
4-Fluoro-N-[3-(1-methyl-4-piperidinyl)-1H-indol-5-yl]benzamide hydrochloride hydrate
About This Item
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to tan
solubilidade
H2O: ≥5 mg/mL (warmed)
originador
Eli Lilly
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CN1CCC(CC1)c2c[nH]c3ccc(NC(=O)c4ccc(F)cc4)cc23
InChI
1S/C21H22FN3O.ClH/c1-25-10-8-14(9-11-25)19-13-23-20-7-6-17(12-18(19)20)24-21(26)15-2-4-16(22)5-3-15;/h2-7,12-14,23H,8-11H2,1H3,(H,24,26);1H
chave InChI
DGPDGAPZTPSHBL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)