Documentos Principais
SMB00903
Sigma-Aldrich
Rebaudioside F
Sinônimo(s):
Rebaudioside F
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C43H68O22
Peso molecular:
936.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
fonte biológica
Stevia sp.
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
solid
cor
white to off-white
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Outras notas
Rebaudioside F is a diterpenoid glycoside isolated from the leaves of a high rebausioside C producing line of Stevia rebaudiana.
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Oligosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3