SMB00586
Nimbolide
from Azadirachta indica, ≥98%
Sinônimo(s):
NSC-309909
Ensaio
≥98%
Formulário
powder
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12C[C@@H](C3=COC=C3)C(C)=C1[C@]([C@H](CC(OC)=O)[C@](C(C=C[C@]45C)=O)(C)[C@@]4([H])[C@@]6([H])OC5=O)(C)[C@]6([H])O2
InChI
1S/C27H30O7/c1-13-15(14-7-9-32-12-14)10-16-20(13)27(4)17(11-19(29)31-5)26(3)18(28)6-8-25(2)22(26)21(23(27)33-16)34-24(25)30/h6-9,12,15-17,21-23H,10-11H2,1-5H3/t15-,16-,17-,21-,22+,23-,25-,26+,27-/m1/s1
chave InChI
JZIQWNPPBKFOPT-LSYMHUITSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?