SMB00568
Carviolin
≥95% (LC/MS-UV)
Sinônimo(s):
1,3-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-8-methoxy-, 9,10-Anthracenedione
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (LC/MS-UV)
forma
solid
solubilidade
DMSO: 1 mg/mL
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C1=C(C=C(C=C1C2=O)O)O)C3=C2C=C(C=C3OC)CO
InChI
1S/C16H12O6/c1-22-12-3-7(6-17)2-9-14(12)16(21)13-10(15(9)20)4-8(18)5-11(13)19/h2-5,17-19H,6H2,1H3
chave InChI
XNMZBRJAWRIJII-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3