SMB00153
Asperulosidic acid
≥90% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥90% (LC/MS-ELSD)
forma
solid
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)OCC1=C[C@H](O)[C@H]2[C@@H]1[C@@H](OC=C2C(O)=O)O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C18H24O12/c1-6(20)27-4-7-2-9(21)12-8(16(25)26)5-28-17(11(7)12)30-18-15(24)14(23)13(22)10(3-19)29-18/h2,5,9-15,17-19,21-24H,3-4H2,1H3,(H,25,26)/t9-,10+,11+,12-,13+,14-,15+,17-,18-/m0/s1
chave InChI
DGDWCRWJRNMRKX-DILZHRMZSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3