Documentos Principais
SCP0209
Sigma-Aldrich
Parathyroid Hormone 53-84 human
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C149H253N43O54
Peso molecular:
3510.86
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.32
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
lyophilized
composição
Peptide Content, ≥65%
condição de armazenamento
protect from light
temperatura de armazenamento
−20°C
Amino Acid Sequence
Lys-Lys-Glu-Asp-Asn-Val-Leu-Val-Glu-Ser-His-Glu-Lys-Ser-Leu-Gly-Glu-Ala-Asp-Lys-Ala-Asp-Val-Asn-Val-Leu-Thr-Lys-Ala-Lys-Ser-Gln
Aplicação
Parathyroid hormone (PTH) is an 84 amino acid hormone involved in calcium regulation, increases calcium levels in blood, in counteraction to calcitonin. PTH also regulates serum phosphate levels and vitamin D biosynthesis. PTH (39-84) and (53-84) are C-terminal peptides of PTH used to resolve PTH activity.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3