Documentos Principais
SBR00094
Sigma-Aldrich
Valnemulin hydrochloride
≥96% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
Econor
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C31H52N2O5S · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
601.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
51101500
Nível de qualidade
Ensaio
≥96% (HPLC)
Formulário
powder
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Modo de ação
protein synthesis | inhibits
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[C@@H](N)C(NCC(C)(C)SCC(O[C@H]1[C@](C)([C@@H]2C)[C@@]3([H])[C@@](CC2)(CCC3=O)[C@@H](C)[C@H](O)[C@](C)(C=C)C1)=O)=O.Cl
InChI
1S/C31H52N2O5S.ClH/c1-10-29(8)15-22(38-23(35)16-39-28(6,7)17-33-27(37)24(32)18(2)3)30(9)19(4)11-13-31(20(5)26(29)36)14-12-21(34)25(30)31;/h10,18-20,22,24-26,36H,1,11-17,32H2,2-9H3,(H,33,37);1H/t19-,20+,22-,24-,25+,26+,29-,30+,31+;/m1./s1
chave InChI
MFBPRQKHDIVLOJ-AFFLPQGKSA-N
Descrição geral
Valnemulin Hydrochloride is an antibiotic which belongs to the class of compounds known as pleuromutilins. It is a semisynthetic derivative of the naturally occurring antibiotic tiamulin. Valnemulin Hydrochloride has activity against various Gram-positive and some Gram-negative bacteria, including Mycoplasma and some anaerobic bacteria, as well as the protozoan parasite Eimeria.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Valnemulin Hydrochloride inhibits bacterial protein synthesis by binding to the 50S subunit of the bacterial ribosome. More specifically, it binds to the peptidyl transferase center of the ribosome and interferes with the transfer of amino acids to growing polypeptide chains, leading to the inhibition of protein synthesis and bacterial death.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)