Key Documents
SBR00074
Sigma-Aldrich
Asunaprevir
new
≥99% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
SM-5887, BMS650032, 3-Methyl-N-{[(2-methyl-2-propanyl)oxy]carbonyl}-L-valyl-(4R)-4-[(7-chloro-4-methoxy-1-isoquinolinyl)oxy]-N-{(1R,2S)-1-[(cyclopropylsulfonyl)carbamoyl]-2-vinylcyclopropyl}-L-prolinamide, ASV, BMS 650032, BMS-650032
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C35H46ClN5O9S
Número CAS:
Peso molecular:
748.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
51101500
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (HPLC)
forma
powder
cor
white to off-white
espectro de atividade do antibiótico
viruses
Modo de ação
protein synthesis | inhibits
temperatura de armazenamento
−20°C (−15°C to −25°C)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)[C@@H](C(=O)N1C[C@@H](C[C@H]1C(=O)N[C@@]2(C[C@H]2C=C)C(=O)NS(=O)(=O)C3CC3)OC4=NC=C(C5=C4C=C(C=C5)Cl)OC)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C35H46ClN5O9S/c1-9-19-16-35(19,31(44)40-51(46,47)22-11-12-22)39-28(42)25-15-21(49-29-24-14-20(36)10-13-23(24)26(48-8)17-37-29)18-41(25)30(43)27(33(2,3)4)38-32(45)50-34(5,6)7/h9-10,13-14,17,19,21-22,25,27H,1,11-12,15-16,18H2,2-8H3,(H,38,45)(H
chave InChI
XRWSZZJLZRKHHD-QGQNBIQGSA-N
Descrição geral
Asunaprevir is a competitive inhibitor of HCV NS3/4A protease which act by inhibiting the protease activity of the NS3/4A enzyme of the hepatitis C virus.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Asunaprevir is a direct acting antiviral agent that inhibits the NS3/4A protease of the hepatitis C virus (HCV). Inhibition of the NS3/4A protease prevents viral replication and leads to the clearance of HCV from the body. Asunaprevir is active again viruses.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 2
Órgãos-alvo
Liver
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3