SBPE03
SB-MRP2-Sf9-PREDEASY-ATPase kit
membrane based kit for Human MRP2 ATPase Transport Assays
Sinônimo(s):
ABCC2, MRP2, MRP2 human membrane based kit for Human MRP2 ATPase Transport Assays, Multidrug resistance protein 2
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in insect cells
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... ABCC2(1244)
Descrição geral
Aplicação
PREDIVEZ™ PREDEASY™ Kits contain all reagents (chemicals) and solutions necessary to conduct ATPase activation and inhibition assays. You only have to add water. Each kit comes with a CD that includes the assay protocol, data sheet, SDS, electronic data processing, evaluation templates and the reference data. The recommended layout allows activation and inhibition measurements in duplicates for 8 concentrations of the test article on one 96-well plate with all of the relevant controls.
PREDEASY™ ATPase Assay Kits are available for 3 and 10 plates for the transporters recommended by the FDA and the EMA.
forma física
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)