Key Documents
SBP3500842
Sigma-Aldrich
FCHO2 Blocking Peptide for SAB3500842
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
synthetic
forma
liquid
reatividade de espécies
rat, human, mouse
concentração
200 μg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Imunogênio
15 amino acid peptide near the center of human FCHO2.
Aplicação
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Ligação
This peptide blocks the action of antibody SAB3500842.