SBP3500806
DDX60 Blocking Peptide for SAB3500806
About This Item
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
forma
liquid
reatividade de espécies
rat, mouse, human
concentração
200 μg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Imunogênio
17 amino acids near the center of human DDX60.
Aplicação
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Ligação
This peptide blocks the action of antibody SAB3500806.