Key Documents
SBP3500683
Sigma-Aldrich
DPAGT1 Blocking Peptide for SAB3500683
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
synthetic
forma
liquid
reatividade de espécies
mouse, human
concentração
200 μg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Imunogênio
19 amino acids near the carboxy terminus of human DRGX.
Aplicação
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Ligação
This peptide blocks the action of antibody SAB3500683.