Key Documents
SBP3500618
Sigma-Aldrich
PION Blocking Peptide for SAB3500618
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
forma
liquid
reatividade de espécies
rat, mouse, human
concentração
200 μg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Imunogênio
19 amino acids near the carboxy terminus of human PION.
Aplicação
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Ligação
This peptide blocks the action of antibody SAB3500618.