Documentos
SBP3500534
Sigma-Aldrich
ALKBH2 Blocking Peptide for SAB3500534
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
synthetic
forma
liquid
reatividade de espécies
rat, human, mouse
concentração
200 μg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Imunogênio
15 amino acids near the carboxy terminus of human ALKBH2.
Aplicação
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Ligação
This peptide blocks the action of antibody SAB3500534.