Documentos Principais
SBP3500507
Sigma-Aldrich
FOXO1 Blocking Peptide for SAB3500507
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Formulário
liquid
reatividade de espécies
mouse, rat, human
concentração
200 μg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Imunogênio
15 amino acids near the amino terminus of human FOXO1.
Aplicação
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Ligação
This peptide blocks the action of antibody SAB3500507.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
produto relacionado
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Liping Gu et al.
International journal of biological sciences, 15(13), 2815-2829 (2019-12-20)
Objective: Recent studies demonstrate circulating serum spexin levels are reduced in obesity or type 2 diabetes mellitus (T2DM) patients and may play a role in glucose metabolism. The mechanism underlying is not known. In this study, we explore whether spexin