Key Documents
SBP3500395
Sigma-Aldrich
PDL-2 Blocking Peptide for SAB3500395
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
forma
liquid
reatividade de espécies
human, rat, mouse
concentração
200 μg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Imunogênio
16 amino acids near the center of human PDL-2
Aplicação
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Ligação
This peptide blocks the action of antibody SAB3500395.