Key Documents
SBP3206
Sigma-Aldrich
TIRP (AB1) Blocking Peptide for PRS3206
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
synthetic
forma
liquid
reatividade de espécies
human
concentração
200 μg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Imunogênio
Amino acids near the carboxy terminus of human TIRP.
Aplicação
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Ligação
This peptide blocks the action of antibody PRS3206.