Documentos Principais
SBP1137
Sigma-Aldrich
GFR alpha 3 Blocking Peptide for PRS1137
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
forma
liquid
reatividade de espécies
mouse, human, rat
concentração
200 μg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Imunogênio
14 amino acids near the center of human GFR alpha 3.
Aplicação
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Ligação
This peptide blocks the action of antibody PRS1137.